Beskrivelse
- Lavet af et let og slidstærkt stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat
- Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
- Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
- Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem for højere beskyttelse
- Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflapper |
| Lukketype | Dobbelt lynlås med selvklæbende klap og hageklap |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Oversigt | Individuelt pakket |
| Engangs | Engangsbrug |
| Køn | Unisex |
| Hals stil | Hætte |
| Mængde | 20/Cs. |
| Vis mere |