Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146524 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15775693
Brand: DuPont™ D15344168
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus beklædningsgenstande tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbestandighed over for talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier, partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler i et innovativt design.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Hættedragt fås i grå. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform. Dobbelte manchetter, strikkede indvendige manchetter, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at ride op. Indgang foran med dobbelt lynlås, dobbelt klap og klæbende tape ved yderflap.
    Tychem™ 6000 F tøj er lavet af en let og holdbar Tychem™ 6000 F stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for kemisk gennemtrængning over for en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biologiske farer og visse kemiske krigsførelsesmidler.
    Tychem™ 6000 F beklædningsgenstand bruges typisk til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer.
  • Certificeret i henhold til tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Frontlukning med dobbelt lynlås, dobbelt klap, yderklap med klæbebånd
  • Dobbelt manchetter, tommelfingerstropper, strikkede indvendige manchetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Tychem
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dobbelt
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med dobbelt klapper
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Afslidning
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425, Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B, EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), Antistatisk behandling (EN 5) -14 på indersiden
Oversigt Tychem™
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 33-36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Tykkelse 210μ m
Til brug med (applikation) Oprydning af kemikaliespild, nødberedskab, til militære og petrokemiske applikationer.
Til brug med (udstyr) Helmaske
Højde (metrisk) 162 til 170 cm
Vægt (engelsk) 120 g/m2
Mængde 10/Cs.