Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Artikelnummer. 15795693 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15795693 Større Pakke med 10
15775693 Lille Pakke med 10
15785693 Medium Pakke med 10
15705703 X-Large Pakke med 10
15715703 2X-stor Pakke med 10
15725703 3X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15795693 Supplier DuPont™ Supplier No. D15344186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4101.54 DKK
    3180.96 DKK / Pakke med 10
    Spare 920.58 DKK
    22% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus beklædningsgenstande tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbestandighed over for talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier, partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler i et innovativt design.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Hættedragt fås i grå. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform. Dobbelte manchetter, strikkede indvendige manchetter, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at ride op. Indgang foran med dobbelt lynlås, dobbelt klap og klæbende tape ved yderflap.
    Tychem™ 6000 F tøj er lavet af en let og holdbar Tychem™ 6000 F stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for kemisk gennemtrængning over for en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biologiske farer og visse kemiske krigsførelsesmidler.
    Tychem™ 6000 F beklædningsgenstand bruges typisk til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer.
  • Certificeret i henhold til tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Frontlukning med dobbelt lynlås, dobbelt klap, yderklap med klæbebånd
  • Dobbelt manchetter, tommelfingerstropper, strikkede indvendige manchetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Tychem
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende dobbeltklap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Afslidning
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425, Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B, EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), Antistatisk behandling (EN 5) -14 på indersiden
Oversigt Tychem™ 6000 F Plus
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 39-43 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Tykkelse 210μ m
Til brug med (applikation) Oprydning af kemikaliespild, nødberedskab, til militære og petrokemiske applikationer.
Højde (metrisk) 174 til 182 cm
Vægt (engelsk) 120 g/m2
Mængde 10/Cs.