Beskrivelse
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Hættedragt fås i grå. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform. Dobbelte manchetter, strikkede indvendige manchetter, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at ride op. Indgang foran med dobbelt lynlås, dobbelt klap og klæbende tape ved yderflap.
Tychem™ 6000 F tøj er lavet af en let og holdbar Tychem™ 6000 F stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for kemisk gennemtrængning over for en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biologiske farer og visse kemiske krigsførelsesmidler.
Tychem™ 6000 F beklædningsgenstand bruges typisk til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer.
- Certificeret i henhold til tradeulation (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
- Frontlukning med dobbelt lynlås, dobbelt klap, yderklap med klæbebånd
- Dobbelt manchetter, tommelfingerstropper, strikkede indvendige manchetter
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Tychem |
| Farve | Grå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke, Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Vis mere |