Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F orange hættedragt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12663680 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12663680 X-Large Pakke med 25
12633680 2X-stor Pakke med 25
12643680 Større Pakke med 25
12653680 Medium Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12663680 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13495277
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F orange hættedragt er lavet af et let og holdbart stof bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig Tyvek substrat.
  • Fås i grå til skønsmæssige behov
  • Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for optimal pasform
  • Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmasker
  • Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Beskytter personale mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, radioaktiv forurening, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale Tychem
Farve Orange
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer