Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Artikelnummer. p-7164824 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16328555
Brand: DuPont™ D15490341
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 6000 F FaceSeal er en hætteoverall, der inkluderer en gummitætning for en tæt pasform.
  • Lavet af et let og slidstærkt stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat
  • Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Indgang bagpå med lynlås, dobbelt lynlåsklap med trykknapper og krog-og-løkke lukning
  • Påmonterede underhandsker
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Størrelse Lille
Ankel stil Vedhæftede sokker
Lukketype Lynlås bagtil med dobbelt flap, trykknapper og krog-og-løkke forsegling
Manchet stil Vedhæftede handsker
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Mængde 1/stk.
Sømtype Syet, tapet
Sterilitet Ikke steril
Talje stil Elastik