Beskrivelse
- Lavet af et let og slidstærkt stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat
- Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
- Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
- Indgang bagpå med lynlås, dobbelt lynlåsklap med trykknapper og krog-og-løkke lukning
- Påmonterede underhandsker
- Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Størrelse | Medium |
| Ankel stil | Vedhæftede sokker |
| Lukketype | Lynlås bagtil med dobbelt flap, trykknapper og krog-og-løkke forsegling |
| Manchet stil | Vedhæftede handsker |
| Engangs | Engangsbrug |
| Køn | Unisex |
| Hals stil | Hætte |
| Mængde | 1/stk. |
| Sømtype | Syet, tapet |
| Vis mere |