Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Artikelnummer. 16328555 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16328555 Lille -
16348555 Medium -
16338555 Større -
16358555 2X-stor -
16368555 3X-Large -
16378555 4X-stor Hver
16388555 5X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16328555 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15490341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1171.13 DKK
    854.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.00 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 6000 F FaceSeal er en hætteoverall, der inkluderer en gummitætning for en tæt pasform.
  • Lavet af et let og slidstærkt stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat
  • Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Indgang bagpå med lynlås, dobbelt lynlåsklap med trykknapper og krog-og-løkke lukning
  • Påmonterede underhandsker
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Størrelse Lille
Ankel stil Vedhæftede sokker
Lukketype Lynlås bagtil med dobbelt flap, trykknapper og krog-og-løkke forsegling
Manchet stil Vedhæftede handsker
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Mængde 1/stk.
Sømtype Syet, tapet
Sterilitet Ikke steril
Talje stil Elastik