Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF640 WG
Artikelnummer. 17956881
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17956881 2X-stor
17926881 Lille
17946871 Medium
17936881 Større
17956871 X-Large
17946881 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17956881 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15571110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1748.88 DKK
    1266.75 DKK / Pakke med 2
    Spare 482.13 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 6000 AL TF640 WG er en ventileret overtræksdragt med syede og overtapede sømme. Den har en helt lukket hætte med klar front og krone se gennem visir. Front lukning med dobbelt flap krog og løkke, enkelt lynlås lukning til midten, vandret åbning.
  • Ventileret overtræksdragt fås i størrelser small til 3X.
  • Elastik i manchetten og elastisk tommelfingerløkke på indersiden af ærmet.
  • Overstøvler, der består af integrerede, dissipative inderstøvler, der er fastgjort til dissipative yderstøvler.
  • Grå.
    Beskyttelsessystemet lavet af Tychem™ 6000 AL TF640 WG og DuPont luftledningsbælte, model 8000513914, hjælper med at beskytte arbejderen mod forurening.
  • Luftfordelingskammeret lavet af Tychem™ 6000 stof distribuerer kølig og åndbar luft og hjælper med at reducere varmestress.
  • Den forenklede lukning muliggør en lettere påtagningsprocedure og kan tages af hurtigt takket være en nødudgangsstrimmel.
  • Ud over det øverste klare visir tilbyder denne ventilerede dragt en ikke-PVC, meget kemikaliebestandig 180° panoramaudsigt.
  • Tychem™ 6000 AL-tøj er lavet af et let og slidstærkt stof (< 500g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til Tyvek™ substrat.
  • De tilbyder fremragende beskyttelse mod talrige farlige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod forurenende stoffer
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Tychem
Størrelse 2X-stor
Lukketype Vandret lynlås med dobbelt flap krog og løkke
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen