Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF640 00
Artikelnummer. p-200008749
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17906871
Brand: DuPont™ D15571100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 6000 AL TF640 00 er en ventileret overtræksdragt med syede og overtapede sømme. Den har en helt lukket hætte med klar front og krone se gennem visir. Front lukning med dobbelt flap krog og løkke, enkelt lynlås lukning til midten, vandret åbning.
  • Ventileret overtræksdragt fås i størrelser small til 3X.
  • Elastik i manchetten og elastisk tommelfingerløkke på indersiden af ærmet.
  • Overstøvler, der består af integrerede, dissipative inderstøvler, der er fastgjort til dissipative yderstøvler.
  • Grå.
    Beskyttelsessystemet lavet af Tychem™ 6000 AL TF640 00 og den DuPont luftledningsbælte, model 8000513914, hjælper med at beskytte arbejderen mod forurening.
  • Luftfordelingskammeret lavet af Tychem™ 6000 stof distribuerer kølig og åndbar luft og hjælper med at reducere varmestress.
  • Den forenklede lukning muliggør en lettere påtagningsprocedure og kan tages af hurtigt takket være en nødudgangsstrimmel. Ud over det øverste klare visir tilbyder denne ventilerede dragt en ikke-PVC, meget kemikaliebestandig 180° panoramaudsigt.
  • Tychem™ 6000 AL-tøj er lavet af et let og slidstærkt stof (< 500g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til Tyvek™ substrat.
  • De tilbyder fremragende beskyttelse mod talrige farlige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod forurenende stoffer
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Tychem
Størrelse Lille
Lukketype Vandret lynlås med dobbelt flap krog og løkke
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen