Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 WG
Artikelnummer. 17996871
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17996871 Lille
17986861 Medium
17916881 Større
17996861 X-Large
17906881 2X-stor
17916871 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17996871 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15571094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3664.32 DKK
    2696.88 DKK / Pakke med 2
    Spare 967.44 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 6000 AL TF630 WG er en ventileret overtræksdragt med syede og overtapede sømme. Den har en helt lukket hætte med klar front og krone se gennem visir. Front lukning med dobbelt flap krog og løkke, enkelt lynlås lukning til midten, vandret åbning.
  • Ventileret overtræksdragt fås i størrelser small til 3X.
  • Fastgjort non-dissipative under handsker.
  • Integrerede dissipative sokker med støvleklap.
  • Grå.
  • Beskyttelsessystemet lavet af Tychem™ 6000 AL TF630 WG og DuPont luftledningsbælte, model 8000513914, hjælper med at beskytte arbejderen mod forurening.
  • Luftfordelingskammeret lavet af Tychem™ 6000 stof distribuerer kølig og åndbar luft og hjælper med at reducere varmestress.
  • Den forenklede lukning muliggør en lettere påtagningsprocedure og kan tages af hurtigt takket være en nødudgangsstrimmel.
  • Ud over det øverste klare visir tilbyder denne ventilerede dragt en ikke-PVC, meget kemikaliebestandig 180° panoramaudsigt.
  • Tychem™ 6000 AL-tøj er lavet af et let og slidstærkt stof (< 500g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til Tyvek™ substrat.
  • De tilbyder fremragende beskyttelse mod talrige farlige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod forurenende stoffer
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Tychem
Størrelse Lille
Lukketype Vandret lynlås med dobbelt flap krog og løkke
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen