Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 00
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Ventileret overtræksdragt fås i størrelser small til 3X.
- Elastik i manchetten og elastisk tommelfingerløkke på indersiden af ærmet.
- Integrerede dissipative sokker med støvleklap.
- Grå.
- Beskyttelsessystemet lavet af Tychem™ 6000 AL TF630 00 og den DuPont luftledningsbælte, model 8000513914, hjælper med at beskytte arbejderen mod forurening.
- Luftfordelingskammeret lavet af Tychem™ 6000 stof distribuerer kølig og åndbar luft og hjælper med at reducere varmestress.
- Den forenklede lukning muliggør en lettere påtagningsprocedure og kan tages af hurtigt takket være en nødudgangsstrimmel.
- Ud over det øverste klare visir tilbyder denne ventilerede dragt en ikke-PVC, meget kemikaliebestandig 180° panoramaudsigt.
- Tychem™ 6000 AL-tøj er lavet af et let og slidstærkt stof (< 500g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til Tyvek™ substrat. De tilbyder fremragende beskyttelse mod talrige farlige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførende midler.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse mod forurenende stoffer |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Tychem |
| Størrelse | Større |
| Lukketype | Vandret lynlås med dobbelt flap krog og løkke |
| Engangs | Engangsbrug |
| Køn | Unisex |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Vis mere |