Learn More
NUDT18 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Descrizione
NUDT18 Monoclonal antibody specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | NUDT18 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1A8 |
| Concentration | 0.73 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | NUDT18 |
| Gene Accession No. | Q6ZVK8 |
| Gene Alias | 2-hydroxy-dADP phosphatase; 7,8-dihydro-8-oxoguanine phosphatase; 8-oxo-dGDP phosphatase NUDT18; MTH3; MutT homolog 3; mutT human homolog 3; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18; nudix hydrolase 18; nudix motif 18; NUDT18 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?