Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 4000 S med sokker
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Beskrivelse
- DuPont™ Tychem™ 4000 S med strømper. Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælange støvleklapper. Fås i hvid, i størrelserne SM til 3X. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at køre op. Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske.
Tychem™ 4000 beklædningsgenstande er lavet af et let og slidstærkt stof (< 800g pr. beklædningsgenstand) bestående af en kemisk barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De opnår en barriere mod permeation af en bred vifte af uorganiske og organiske kemikalier.
Tychem™ 4000 S er ideel til kemikaliehåndtering, miljøoprydning og nødberedskab. Den er velegnet til brug i en række forskellige industrier, herunder olie og gas, kemiteknik og til brug af farligt materiale responshold og andre nødtjenester. - For forbedret væskebeskyttelse anbefales det at tape den ydre manchet til handsken. En dobbelt manchet er ikke en erstatning for supplerende tape.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Tychem |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ankel stil | Elastik |
| Lukketype | Dobbelt lynlås foran med dobbelt klapper |
| Sømtype | Sammenføjet, Tapet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |