Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 4000 S med sokker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15949416 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
MTO: Lavet efter bestillingsbetingelser& betingelser gælder. Arbejde i Ex-Zones: Tag venligst højde for dette i din risikovurdering, at de vedhæftede sokker kan isolere bæreren. Der er mulighed for, at beklædningsgenstanden og bæreren ikke kan jordes via skoene, og andre foranstaltninger til jordforbindelse af beklædningsgenstanden og bæreren er påkrævet. Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette beklædningsgenstand og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15949416
Brand: DuPont™ D15193534
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MTO: Lavet efter bestillingsbetingelser& betingelser gælder. Arbejde i Ex-Zones: Tag venligst højde for dette i din risikovurdering, at de vedhæftede sokker kan isolere bæreren. Der er mulighed for, at beklædningsgenstanden og bæreren ikke kan jordes via skoene, og andre foranstaltninger til jordforbindelse af beklædningsgenstanden og bæreren er påkrævet. Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette beklædningsgenstand og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 4000 beklædningsgenstande er lavet af et let, smidigt og slidstærkt stof. De opnår en barriere mod permeation af en bred vifte af uorganiske og organiske kemikalier.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S med strømper. Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælange støvleklapper. Fås i hvid, i størrelserne SM til 3X. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at køre op. Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske.
    Tychem™ 4000 beklædningsgenstande er lavet af et let og slidstærkt stof (< 800g pr. beklædningsgenstand) bestående af en kemisk barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De opnår en barriere mod permeation af en bred vifte af uorganiske og organiske kemikalier.
    Tychem™ 4000 S er ideel til kemikaliehåndtering, miljøoprydning og nødberedskab. Den er velegnet til brug i en række forskellige industrier, herunder olie og gas, kemiteknik og til brug af farligt materiale responshold og andre nødtjenester.
  • For forbedret væskebeskyttelse anbefales det at tape den ydre manchet til handsken. En dobbelt manchet er ikke en erstatning for supplerende tape.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Tychem
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ankel stil Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås foran med dobbelt klapper
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Afslidning
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-BEN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)Antistatisk behandling (EN 5) -14 indvendigt (EN 5) -14;
Oversigt Tychem 4000 S med strømper
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 43-46 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, miljøoprydning og beredskab.
Højde (metrisk) 180 til 188 cm
Vægt (engelsk) 124 g/m2
Mængde 15/Pk.