Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146528 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Sømtype:
Sammenføjet
Sammenføjet, Tapet
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
For forbedret væskebeskyttelse anbefales det at tape den ydre manchet til handsken. En dobbelt manchet er ikke en erstatning for supplerende taping. Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette tøj og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige miljøer
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15959406
Brand: DuPont™ D15193449
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For forbedret væskebeskyttelse anbefales det at tape den ydre manchet til handsken. En dobbelt manchet er ikke en erstatning for supplerende taping. Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette tøj og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige miljøer
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tychem™ 4000 beklædningsgenstande er lavet af et let, smidigt og slidstærkt stof. De opnår en barriere mod permeation af en bred vifte af uorganiske og organiske kemikalier.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Hætteoverall fås i hvid, i størrelserne SM til 3X. Elastisk ansigt, håndled, talje og ankler for en optimal pasform, tommelfingerløkker for at forhindre ærmerne i at køre op. Selvklæbende hageklap til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske.
    Tychem™ 4000 beklædningsgenstande er lavet af et let, smidigt og slidstærkt stof (< 700g pr. beklædningsgenstand) bestående af en kemisk barrierefilm, der er lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat. De opnår en barriere mod permeation af en bred vifte af uorganiske og organiske kemikalier.
    Tychem™ 4000 S er ideel til kemikaliehåndtering, miljøoprydning og nødberedskab. Den er velegnet til brug i en række forskellige industrier, herunder olie og gas, kemiteknik og til brug af farligt materiale responshold og andre nødtjenester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Tychem
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ankel stil Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås foran med dobbelt klapper
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Afslidning
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-BEN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)Antistatisk behandling (EN 5) -14 indvendigt (EN 5) -14;
Oversigt Tychem 4000 S
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 33-36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, miljøoprydning og beredskab.
Højde (metrisk) 162 til 170 cm
Vægt (engelsk) 124 g/m2
Mængde 15/Pk.