Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 2000 C med sokker
Shop alle DuPont produkter
:
Størrelse: Small
Beskrivelse
- Lavet af et let og slidstærkt stof (< 450 g pr. beklædningsgenstand)
- Tilbyder god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk)
- Anvendes til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
- Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
- Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper, Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Lukketype | Dobbelt lynlås med selvklæbende klap og hageklap |
| Sømtype | Sammenføjet, Tapet |
| Vis mere |