Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C
Artikelnummer. 12648341 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12648341
Brand: DuPont™ D13494990
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lys gul farve giver høj synlighed. Let og slidstærkt stof og en polymerbarrierebelægning giver god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk).
  • Hættedragt med elastisk ansigtsåbning
  • Klæbende hageklap for tæt pasform omkring åndedrætsværn
  • Syede og overtapede sømme
  • Souble selvklæbende lynlåsklap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje
  • Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • 100% partikeltæt stof
  • Fremragende barriere mod en bred vifte af koncentrerede uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Antistatisk behandling (indvendig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale Tychem C
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Tychem™ C bruges til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling