Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C
Artikelnummer. 12389419 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12389419
Brand: DuPont™ D13395699
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lys gul farve giver høj synlighed. Let og slidstærkt stof og en polymerbarrierebelægning giver god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk).
  • Hættedragt med elastisk ansigtsåbning
  • Klæbende hageklap for tæt pasform omkring åndedrætsværn
  • Syede og overtapede sømme
  • Souble selvklæbende lynlåsklap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje
  • Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • 100% partikeltæt stof
  • Fremragende barriere mod en bred vifte af koncentrerede uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Antistatisk behandling (indvendig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale Tychem
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Halsbånd
Hætte type Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
Belægning Polymer barrierebelægning
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i atomindustrien