Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
- Hættedragt med elastisk ansigtsåbning
- Klæbende hageklap for tæt pasform omkring åndedrætsværn
- Syede og overtapede sømme
- Souble selvklæbende lynlåsklap
- Elastiske manchetter, ankler og talje
- Tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
- 100% partikeltæt stof
- Fremragende barriere mod en bred vifte af koncentrerede uorganiske kemikalier og biologiske farer
- Antistatisk behandling (indvendig)
Ordreinfo
dimStørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | Tychem C |
| Farve | Gul |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Dobbelt lynlås med selvklæbende klap |
| Vis mere |