Få mere at vide
TY-52156, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487686 100 mg
16470338 5 mg
16437878 10 mg
16413827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19736
MedChemExpress TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TY-52156
Fysisk form Solid
CAS 934369-14-9
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19Cl2N3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.52 mM)
SMIL ClC1=CC=C(/N=C(NNC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(C(C)(C)C)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 364.27
Formel vægt 364.27
Procent renhed 99.62%