Få mere at vide
Grant Instruments™ TXF200 Model termostatisk cirkulationsbad
Artikelnummer. 12797849
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav unitSize
12797849 230 V 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 12797849 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. TXF200ST18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til applikationer, der kræver kompleks programmering og/eller ultrapræcis temperaturstyring i området -15 C °til 200 °C. Cirkulatoren kan bruges i kombination med enhver Grant rustfri stål- eller plasttank eller med en T-CLAMP til uafhængig brug af praktisk talt enhver lodret-sidet tank.
  • Køle-/varmeområde -15 °C til +200 °C
  • Stabilitet± 0,01 °C/Ensartethed± 0,05 °C
  • Tankmuligheder 5 L til 38 L
  • Kraftig integreret pumpe til ekstern væskecirkulation
  • Stort, lyst fuldfarvedisplay med valg af 5 sprog
  • 5-punkts brugerkalibrering
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Hukommelseskapacitet til 10 programmer med 100 segmenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 22 l/min.
Pumpetype Multi Stage
Temperaturområde 0 °C til 200 °C
Type Termostatisk cirkulator
Til brug med (applikation) Industrielle laboratorier – termostatkalibrering, disanalyse (brygning), temperatursondekalibrering og materialetestning. Universitetsforskning – temperaturkontrol af eksternt udstyr såsom spektrofotometre og refraktometre. Cirkulation af temperaturkontrolvæske til kar med kappe.
Materiale Rustfri ståltank
Maks. Tryk 530 mbar
Model- TXF200
Længde (metrisk) 385 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz