Få mere at vide
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Artikelnummer. p-200110043
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Artikelnummer. 30274602
Brand: Skytec™ SKG00925GD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farve Orange
Engangs Single-use
Udvendig finish Grip Pattern
Fingertykkelse (engelsk) 10.24 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.26 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Længde (metrisk) 240 mm