Beskrivelse
- Orange enkeltbrugshandske med grebsmønster
- Ambidextrøs for nem og hurtig påtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Sundhedsvæsen, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Grebsmønster |
| Finger Thickness (English) | 10,24 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.26 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |