Få mere at vide
Skytec™ TX925 nitrilhandsker
Artikelnummer. 30274602 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274602 Lille
30274614 Medium
30274517 Større
30274548 X-Large
30274505 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274602 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00925GD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.80 DKK
    110.07 DKK / Pakke med 100
    Spare 69.73 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Højtydende, pulverfri, orange nitril engangshandske med diamantgrebsmønster-teknologi. Giver fremragende grebsegenskaber og kemisk beskyttelse.
  • Orange enkeltbrugshandske med grebsmønster
  • Ambidextrøs for nem og hurtig påtagning
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Sundhedsvæsen, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Grebsmønster
Finger Thickness (English) 10,24 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.26 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 7,87 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 9 mm
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Længde (metrisk) 240 mm