Få mere at vide
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Artikelnummer. 30274524
Skift visning
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Artikelnummer. Størrelse
30274524 Large
30274523 Small
30274506 Medium
30274553 X-Large
30274610 2X-Large
5 options
Artikelnummer. 30274524
Brand: Skytec™ SKG00924BH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farve Black
Engangs Single-use
Udvendig finish Grip Pattern
Fingertykkelse (engelsk) 10.24 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.26 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.23 mm
Længde (metrisk) 240 mm