Få mere at vide
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Beskrivelse
- Black Single Use Glove with Grip Pattern
- Ambidextrous for easy and quick donning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Black |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Grip Pattern |
| Fingertykkelse (engelsk) | 10.24 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.26 mm |
| Latex fri | Yes |
| Vis mere |