Få mere at vide
Skytec TX830 engangssilikonefri nitrilhandsker
Artikelnummer. 17891654 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium, Større
Artikelnummer. Størrelse
17891654 Medium, Større
1 options
Artikelnummer. 17891654 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00830DH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    120.83 DKK / Pakke med 50
    Spare 73.17 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
TX830 engangssilikonefri nitrilhandsker er førsteklasses ydeevne, pudderfri, forlænget manchet, nitril, engangshandsker. Ekstremt stærk og høj modstandsdygtighed over for kemikalier.
  • Højkvalitets nitril, blød og holdbar
  • Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Håndfladetykkelse 0,20 mm (8 mil), vægt: 9,2 g
  • Forlænget manchet (300 mm længde) for at beskytte underarmen
  • Tekstureret finish på håndfladen for at forbedre grebet
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril
  • Kloreret inderside for at give øget komfort og reducere friktion ved påføring
  • AQL 0,65
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Silikonefri
Tekniske data
Certificeringer/compliance KAT III
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374
Kloreret Ja
Applikationer Laboratorie
Farve Blå
Finger Thickness (English) 9 mm
Fingertykkelse (metrisk) 0.23 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Størrelse Medium, Større
Tykkelse (engelsk) 8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Beaded
Foring Uforet
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm