Få mere at vide
Skytec TX830 engangssilikonefri nitrilhandsker
Beskrivelse
- Højkvalitets nitril, blød og holdbar
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Håndfladetykkelse 0,20 mm (8 mil), vægt: 9,2 g
- Forlænget manchet (300 mm længde) for at beskytte underarmen
- Tekstureret finish på håndfladen for at forbedre grebet
- Pulverfri, latexfri, ikke-steril
- Kloreret inderside for at give øget komfort og reducere friktion ved påføring
- AQL 0,65
- Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
- Silikonefri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | KAT III |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Blå |
| Fingertykkelse (engelsk) | 9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.23 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 8 mio |
| Vis mere |