Få mere at vide
Skytec TX530 engangs latexfri nitrilhandsker
Beskrivelse
- 100% nitril i premium kvalitet
- Håndfladetykkelse 0,12 mm (5 mil)
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Forlænget manchet (300 mm længde) for at beskytte underarmen
- Kloreret inderside for at give øget komfort og reducere friktion ved påføring
- Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
- Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
- Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | KAT III |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN374 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| Farve | Grøn |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 5 mil |
| Vis mere |