Få mere at vide
Skytec TX530 engangs latexfri nitrilhandsker
Artikelnummer. 17802194
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Artikelnummer. Størrelse
17802194 8, Medium
17822184 6, X-Small
17842184 7, Small
17812184 9, Large
17802184 10, X-Large
17832184 11, 2X-Large
6 options
Artikelnummer. 17802194
Brand: Skytec SKG00530EF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TX530 engangshandsker med latexfri nitril er førsteklasses ydeevne, pudderfri, forlænget manchet, nitril, engangshandsker til engangsbrug. Dobbelt certificeret (industriel og medicinsk), ekstrem stærk og højere kemikalie- og punkteringsbestandighed end almindelige engangsartikler af nitril.
  • 100% nitril i premium kvalitet
  • Håndfladetykkelse 0,12 mm (5 mil)
  • Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Forlænget manchet (300 mm længde) for at beskytte underarmen
  • Kloreret inderside for at give øget komfort og reducere friktion ved påføring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Godkendt til fødevarehåndtering
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
  • Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
Tekniske data
Certificeringer/compliance CAT III
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374
Kloreret Yes
Applikationer Healthcare, Industrial, Laboratory
Farve Green
Fingertykkelse (engelsk) 6 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Størrelse 8, Medium
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manchet stil Beaded
Foring Unlined
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 300 mm