Få mere at vide
Skytec TX510 pulverfri nitrilundersøgelseshandsker til engangsbrug
Beskrivelse
Højtydende, pudderfri, nitril engangsundersøgelseshandske. Betydeligt stærkere alternativ til latex, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
- Højkvalitets nitril, blød og holdbar
- God modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
- Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
- Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
- Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk udstyr kompatibel (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
- Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05
- I overensstemmelse med ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE Cat III, EN 374-1:2016/Type B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 medicinsk udstyr |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 2,7 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.07 mm |
| Vis mere |
Levetiden afhænger af handskens anvendelse og kan derfor ikke specificeres. Det er brugerens ansvar at sikre, at handsken er egnet til den tilsigtede brug.
Advarsel: denne handske beskytter ikke mod mekaniske risici.