Få mere at vide
Skytec TX510 pulverfri nitrilundersøgelseshandsker til engangsbrug
Artikelnummer. 30040301
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30040301 X-Small
30040304 Lille
30040300 Medium
30040303 Større
30040299 X-Large
30040302 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30040301 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00510DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.79 DKK
    33.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 75.11 DKK
    69% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsundersøgelseshandske, 100% nitril- og pudderfri.
Højtydende, pudderfri, nitril engangsundersøgelseshandske. Betydeligt stærkere alternativ til latex, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Højkvalitets nitril, blød og holdbar
  • God modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk udstyr kompatibel (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
  • Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05
  • I overensstemmelse med ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Cat III, EN 374-1:2016/Type B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 medicinsk udstyr
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje, Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 2,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Beaded
Model- TX510
Mængde 100 handsker
Serie TX
Længde (metrisk) 240 mm
Vis mere Vis mindre
Levetiden afhænger af handskens anvendelse og kan derfor ikke specificeres. Det er brugerens ansvar at sikre, at handsken er egnet til den tilsigtede brug.
Advarsel: denne handske beskytter ikke mod mekaniske risici.