Få mere at vide
Skytec TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker
Artikelnummer. 17881094 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17881094 8, Medium
17801104 6, X-Small
17821104 7, Lille
17811104 9, Større
17811084 10, X-Large
17831104 11, 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17881094 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG04524EF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    98.98 DKK / Pakke med 100
    Spare 60.02 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker er højtydende biologisk nedbrydelige nitril engangsundersøgelseshandsker. Bæredygtig, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
  • A Håndflade tykkelse 0,11 mm (4,5 mil), vægt: 5,4 g
  • Testet til ASTM D5526 (bestem graden og hastigheden af anaerob biologisk nedbrydning af materialer under accelererede lossepladsforhold)
    • Resultater: 79% biologisk nedbrydning efter 765 dage
  • Testet til ASTM D5511 (bestem graden og hastigheden af anaerob bionedbrydning af materialer under anaerobe fordøjelsesforhold med højt faststofindhold)
    • Resultater: 40 % biologisk nedbrydning efter 175 dage
  • Tekstureret finish for forbedret greb og berøring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering ((EU) nr. 10/2011, (EF) 1935/2004 og FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
  • Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 8, Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Beaded
Serie TX4524
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 24 cm