Få mere at vide
Skytec TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17811084
Størrelse:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Artikelnummer. 17811084
Brand: Skytec SKG04524EJ
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker er højtydende biologisk nedbrydelige nitril engangsundersøgelseshandsker. Bæredygtig, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
  • A Håndflade tykkelse 0,11 mm (4,5 mil), vægt: 5,4 g
  • Testet til ASTM D5526 (bestem graden og hastigheden af anaerob biologisk nedbrydning af materialer under accelererede lossepladsforhold)
    • Resultater: 79% biologisk nedbrydning efter 765 dage
  • Testet til ASTM D5511 (bestem graden og hastigheden af anaerob bionedbrydning af materialer under anaerobe fordøjelsesforhold med højt faststofindhold)
    • Resultater: 40 % biologisk nedbrydning efter 175 dage
  • Tekstureret finish for forbedret greb og berøring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering ((EU) nr. 10/2011, (EF) 1935/2004 og FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
  • Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374
Kloreret Yes
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Green
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 10, X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4.5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) No
Handske manchet stil Beaded
Serie TX4524
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 24 cm