Få mere at vide
Skytec TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17801104
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17801104 6, X-Small
17821104 7, Lille
17881094 8, Medium
17811104 9, Større
17811084 10, X-Large
17831104 11, 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17801104 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG04524EB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    98.98 DKK / Pakke med 100
    Spare 60.02 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TX4524 engangs latexfri nitrilhandsker er højtydende biologisk nedbrydelige nitril engangsundersøgelseshandsker. Bæredygtig, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
  • A Håndflade tykkelse 0,11 mm (4,5 mil), vægt: 5,4 g
  • Testet til ASTM D5526 (bestem graden og hastigheden af anaerob biologisk nedbrydning af materialer under accelererede lossepladsforhold)
    • Resultater: 79% biologisk nedbrydning efter 765 dage
  • Testet til ASTM D5511 (bestem graden og hastigheden af anaerob bionedbrydning af materialer under anaerobe fordøjelsesforhold med højt faststofindhold)
    • Resultater: 40 % biologisk nedbrydning efter 175 dage
  • Tekstureret finish for forbedret greb og berøring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering ((EU) nr. 10/2011, (EF) 1935/2004 og FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
  • Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 6, X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Beaded
Serie TX4524
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 24 cm