Få mere at vide
Skytec™ TX430 engangshandske, 100 % nitril, pulverfri
Artikelnummer. 30242986
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30242986 Medium
30242949 Lille
30242974 Større
30242942 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30242986 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00430DF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende, pudderfri, forlænget manchet nitril engangsundersøgelseshandske. Betydeligt stærkere alternativ til latex, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
  • Håndfladetykkelse 0,10 mm (4 mil.)
  • Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
  • Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
  • Forlænget manchet (300 mm længde)
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk medicinsk udstyr kompatibel (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
  • Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05 Overholder ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE III , EN 374-1:2016 Type B: K,P,T , EN 421:2010 , EN 455 Medicinsk udstyr , ASTM D6319-2019, ASTM D6978-05
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje, Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,94 mio.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.1 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,94 mio.
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Handske manchet stil Valset
Længde (engelsk) 11,61 tommer.
Længde (metrisk) 295 mm