Få mere at vide
Skytec™ TX430 engangshandske, 100 % nitril, pulverfri
Beskrivelse
- Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
- Håndfladetykkelse 0,10 mm (4 mil.)
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
- Forlænget manchet (300 mm længde)
- Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
- Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
- Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk medicinsk udstyr kompatibel (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
- Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05 Overholder ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE III , EN 374-1:2016 Type B: K,P,T , EN 421:2010 , EN 455 Medicinsk udstyr , ASTM D6319-2019, ASTM D6978-05 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 5,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |