Få mere at vide
Skytec TX428 engangs latexfri nitrilhandsker
Description
- Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
- Håndfladetykkelse 0,10 mm (4 mil), vægt: 6,5 g
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
- Forlænget manchet (280 mm længde)
- Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
- Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
- Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
- Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
- Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05
- I overensstemmelse med ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN374 |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 5 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Show More |