Beskrivelse
- Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
- Pulverfri, latexfri, ikke steril, AQL 1.5
- Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
- Nitril har antistatiske egenskaber
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
- Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele)
- Testet mod kemoterapi iht ASTM D6978-05
- I overensstemmelse med ASTM D6319-2019 og ASTM D5151-2019
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE III , UKCA , EN 374-1:2016 Type B: K,P,T , EN 374-2:2014 Ja , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Ja , EN 455-3:2015 Ja , 4 EN 2009 Medicinsk udstyr , EN 21420:2020 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |