Få mere at vide
Skytec TX324L engangs latexfri nitrilhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891074
Skift visning
Størrelse:
8, Medium
9, Large
10, X-Large
Artikelnummer. Størrelse
17891074 8, Medium
17861084 9, Large
17801094 10, X-Large
3 options
Artikelnummer. 17891074
Brand: Skytec SKG00324IF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TX324 er en højtydende biologisk nedbrydelig nitril engangsundersøgelseshandske. Bæredygtig, dobbelt certificeret (industriel og medicinsk) og fødevaresikker.
  • Nitril af høj kvalitet, blød og holdbar
  • Håndfladetykkelse 0,07 mm (3 mil), vægt: 3,5 g
  • Testet til ASTM D5526 (bestem graden og hastigheden af anaerob biologisk nedbrydning af materialer under accelererede lossepladsforhold)
    • Resultater: 30 % biologisk nedbrydning efter 202 dage
  • Testet til ASTM D5511 (bestem graden og hastigheden af anaerob bionedbrydning af materialer under anaerobe fordøjelsesforhold med højt faststofindhold)
    • Resultater: 90 % biologisk nedbrydning efter 490 dage
  • Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
  • Pulverfri, latexfri, ikke-steril, AQL 1.5
  • Kloreret inderside for at give mere komfort og reducere friktion ved påføring
  • Antistatiske egenskaber på grund af iboende antistatiske egenskaber af nitril
  • Godkendt til fødevarehåndtering ((EU) nr. 10/2011, (EF) 1935/2004 og FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dobbelt mærkning: PPE og medicinsk
  • Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC), er i overensstemmelse med EN455 (alle dele) Overholder ASTM D6321
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374
Kloreret Yes
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Farve Violet
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse 8, Medium
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Handske manchet stil Beaded
Serie TX 324L
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 24 cm