Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield 1000A adaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøvetagning/15 ml DIN-rør
100 ml rundbundet åbent rør
14 ml flanget rundbundet rør
15 ml konisk urinrør
150 ml rundbundet åbent rør
25 ml DIN rundbundet rør
25 ml universalrør
250 ml fladbundede flasker
45 ml flad/rund tube
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield™ 1000A-adaptere for at tilføje alsidighed til TX-750/BIOShield rotorer med svingende skovl.
- Adaptere accepterer rund/fladbund og blodopsamlingsflasker/rør til TX-750 rektangulære spande eller BIOShield 1000A Rotor.
- Maksimal rørstørrelse: 63x 130 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Swinging Bucket Adapter |
| Volumen | 14 ml flanget rundbundet rør |