Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 runde skovladaptere
Artikelnummer. p-4527830 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml konisk rør
25 ml universal konisk/med kantrør
250 ml Corning konisk flaske
250 ml flaske
5 ml RIA/rundbundet rør (uden låg)
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør (uden låg) med dekanteringshjælpemiddel
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
84 x 15 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10491445
Brand: Thermo Scientific™ 75003638
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj funktionalitet til din rotor med runde spandadaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Tilføj funktionalitet til din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Funktioner:
  • Adaptere holder rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rund spand adapter
Rørtype Konisk
Volumen 50 ml konisk rør
Til brug med (udstyr) Rundbundet og konisk rør og flaske, mikrorør og blodopsamlingsrør
Rørstørrelse 50 ml Falcon