Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 runde skovladaptere
Artikelnummer. 11894451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1,5/2 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml konisk rør
25 ml universal konisk/med kantrør
250 ml Corning konisk flaske
250 ml flaske
5 ml RIA/rundbundet rør (uden låg)
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør (uden låg) med dekanteringshjælpemiddel
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
84 x 15 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
11894451 250 ml flaske Pakke med 4
10491445 50 ml konisk rør Pakke med 4
10287707 15 ml konisk rør Pakke med 4
10595494 100 ml rundbundet åbent rør Pakke med 4
11824461 50 ml rundbundet rør Pakke med 4
11844461 25 ml universal konisk/med kantrør Pakke med 4
11864461 14 ml konisk urinrør Pakke med 4
11874461 84 x 15 ml blodprøverør Pakke med 4
11884461 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
11894461 5 ml RIA/rundbundet rør (uden låg) Pakke med 4
11804471 5/7 ml rundbundet rør (uden låg) med dekanteringshjælpemiddel Pakke med 4
11814471 1,5/2 ml konisk mikrorør Pakke med 4
11953759 250 ml Corning konisk flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11894451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003710
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføj funktionalitet til din rotor med runde spandadaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Tilføj funktionalitet til din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Adaptere vil holde rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rund spand adapter
Rørtype 250 ml flaske
Volumen 250 ml flaske
Til brug med (udstyr) 250 ml Nalgene Flaske, 225 ml/175 ml BD Falcon konisk flaske (kræver BD #352090) (Kun åbne spande), 200 ml Nunc Konisk flaske (kræver Nunc #377585) (Kun åbne spande), 175 ml Nalgene Konisk flaske (kræver Nalgene #DS3126-0175) (kun åbne spande)