Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 runde skovladaptere
Artikelnummer. 11884461 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml konisk rør
25 ml universal konisk/med kantrør
250 ml Corning konisk flaske
250 ml flaske
5 ml RIA/rundbundet rør (uden låg)
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør (uden låg) med dekanteringshjælpemiddel
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
84 x 15 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11884461
Brand: Thermo Scientific™ 75003723
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj funktionalitet til din rotor med runde spandadaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Tilføj funktionalitet til din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Adaptere vil holde rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rund spand adapter
Rørtype 5/7 ml blodprøverør
Volumen 5/7 ml blodprøverør
Til brug med (udstyr) Rundbundet og konisk rør og flaske, mikrorør og blodopsamlingsrør