Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 runde skovladaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml konisk rør
25 ml universal konisk/med kantrør
250 ml Corning konisk flaske
250 ml flaske
5 ml RIA/rundbundet rør (uden låg)
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør (uden låg) med dekanteringshjælpemiddel
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
84 x 15 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Tilføj funktionalitet til din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Adaptere vil holde rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rund spand adapter |
| Rørtype | 15 ml blodprøverør |
| Volumen | 84 x 15 ml blodprøverør |
| Til brug med (udstyr) | Rundbundet og konisk rør og flaske, mikrorør og blodopsamlingsrør |