Beskrivelse
Tilføj funktionalitet til din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adaptere, som giver støtte til rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Adaptere vil holde rundbundede og koniske rør og flasker, mikrorør og blodopsamlingsrør.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rund spand adapter |
| Rørtype | Mikrorør, konisk |
| Volumen | 1,5/2 ml konisk mikrorør |
| Til brug med (udstyr) | Rundbundet og konisk rør og flaske, mikrorør og blodopsamlingsrør |
| Rørstørrelse | 1.5/2 mL |