Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 rektangulære skovladaptere
Artikelnummer. 11804481 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
15 ml koniske rør
50 ml koniske rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11804481
Brand: Thermo Scientific™ 75003685
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 rektangulære skovladaptere med TX-750 rektangulære rotorskovle.
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 rektangulære skovladaptere med TX-750 rektangulære rotorskovle.
Bestillingsoplysninger:
Bestil rektangulære spande (75003614), Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment låg (75003615) og TX-750 Rotor (75003607) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Røradapter
Volumen 50 ml koniske rør