Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg laboratorieproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Bestillingsoplysninger:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R og Thermo Scientific SL40/40R
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ekstra O-ring |
| Volumen | I/R |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40 /40F centrifuger |
| Certificeringer/compliance | Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioindeslutning | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |