Beskrivelse
Øg laboratorieproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Bestillingsoplysninger:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R og Thermo Scientific™ SL40/40R
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 4 x 750 ml |
| Maks. RCF | 4,816 x g |
| Maks. Hastighed | 4,700 rpm |
| K faktor | 9,783 |
| Maks. Rørlængde | 133 mm |
| Nettovægt | 7.4 kg |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger |
| Vinkel | 90° |
| Certificeringer/compliance | Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Vis mere |